Dimroth condensers with standard ground joints
Fournisseur: Bohemia Cristal (Kavalierglass)
KAVA442517266EA 333 EUR InStock
KAVA442517266
Dimroth condensers with standard ground joints
Condenseurs
Borosilicate glass 3,3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
For cooling condensate from vapours, with core and jacket.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité