Rods, glass
Fournisseur: Bohemia Cristal (Kavalierglass)
KAVA271070000EA 439 EUR InStock
VTRB632271240000 VTRB632271050000 VTRB632271130000 VTRB632271160000 VTRB632271070000 VTRB632271300000 VTRB632271030000 VTRB632271180000 VTRB632271150000 VTRB632271260000 VTRB632271090000 VTRB632271200000 VTRB632271110000 VTRB632271220000 VTRB632271120000 VTRB632271060000 VTRB632271040000 VTRB632271280000 VTRB632271140000 VTRB632271080000 VTRB632271100000 KAVA271070000
Rods, glass
Tiges solides
Borosilicate glass 3.3.
  • Appropriately cut to 1500 mm in length (cut ends)
  • Very good chemical and thermal resistance
  • Permissible diameter tolerance of ±0,95 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité