GC guard columns, HydroGOLD
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
555-9120EA 105 EUR InStock
555-9120 555-9121 555-9119 555-9118 555-9115 555-9126 555-9116 555-9124 555-9122 555-9123
GC guard columns, HydroGOLD
Colonnes pour chromatographie
These guard columns extend analytical column lifetime by preventing degradation from harsh 'steam cleaning' water injections.
  • Highly deactivated to provide superior inertness, essential for analysis of active compounds
  • Protects against column contamination caused by non-volatile materials
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité