β-Escin, blanc 92 - 95%, en poudre
Fournisseur: MP Biomedicals
Attention
Synonyms: beta-Escin, β-Aescin
0215794105 0215794101
ICNA0215794105EA 261 EUR InStock
ICNA0215794105 ICNA0215794101
β-Escin, blanc 92 - 95%, en poudre
β-Escin
MW: 1101,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00076054
Numéro CAS: 11072-93-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité