Escin ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J66968.03 J66968.06 J66968.09
J66968.03EA 95.5 EUR InStock
J66968.03 J66968.06 J66968.09
Escin ≥98%
Escin
Formule: C₅₅H₈₆O₂₄
MW: 1131,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00076054
Numéro CAS: 6805-41-0
EINECS: 229-880-6
Merck Index: 14,3696
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité