Sterilin™ Containers, Bijou, with Screw Cap
Fournisseur: STERILIN
129B 129A 129BBAC M00525
215-0329EA 395 EUR InStock
215-0329 215-0328 216-2250 SLINM00525
Sterilin™ Containers, Bijou, with Screw Cap
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
Polystyrene, clear, with polyethylene screw cap. Store small-volume samples in Thermo Scientific™ Sterilin™ 7 ml Polystyrene Bijou Containers. Ideal for pediatric samples and other small-volume clinical applications. Aseptically manufactured. Not available in America.
  • Available pre-filled with boric acid (0,09 g) for the preservation of urine samples
  • Suitable for centrifugation at 7200×g
  • Aseptically manufactured
  • Available with glass coverslip, ideal for work on the culture of intracellular organisms (eg. Chlamydia trachomatis, Rickettsia etc)
  • In vitro use only
Disposable plastic bijou container available with or without label. Containers are ideal for small volume samples.
Certifications: Leak-tested in accordance with BS EN 14254 Annexe D. CE marked in accordance with the European Directive 98/79/EC.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité