Nettoyant pour les mains, Estesol® Premium PURE
Fournisseur: SC Johnson
Estesol® Premium PURE
115-2278EA 85.8 EUR InStock
115-2278 115-2277 115-2279
Nettoyant pour les mains, Estesol® Premium PURE
Soin de la peau Savons et soins nettoyants
Ce nettoyant léger sans savon élimine la saleté courante et s'utilise dans les environnements industriels généraux sur les peaux sensibles.
  • Agent de protection cutanée Eucornol®
  • Mélange doux d'agents tensioactifs (à base de sucre et sulfosuccinates) et grande proportion d'agents hydratants pour un nettoyage rapide et efficace des mains
  • Sans savon, sans solvant, sans silicone, sans parfum et sans conservateur
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité