Aluminium headspace caps
Fournisseur: PerkinElmer
B0159356 N9303350
PERCB0159356EA 106 EUR InStock
PERCB0159356 PERCN9303350
Aluminium headspace caps
Capuchons Bouchons pour flacons de chromatographie
Un-Assembled aluminum caps and septa for all of your analytical and biological applications.
  • Temperature resistance up to 130 °C
  • Very economical and has low resistance to coring
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité