Moisture test paper, Whatman™
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
Whatman™
515-2877EA 68.3 EUR InStock
515-2877
Moisture test paper, Whatman™
Filtres Filtres de fibres de verre
These borosilicate glass papers are designed for use when drying samples during moisture assessment.
Max. recommended temperature: 550 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité