L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Échantillonneurs à usage unique, DispoTube
Fournisseur: BURKLE
5393-6620 5393-6630 5393-6621 5393-6631
300-0267EA 184 EUR InStock
300-0267 300-0269 300-0268 300-0270
Échantillonneurs à usage unique, DispoTube
Échantillonneurs Échantillonneurs à usage unique
Ces échantillonneurs DispoTube permettent de prélever des échantillons de liquides.Poignée ergonomique pour une bonne préhension simple dans les conditions difficiles notamment avec le port de gants.
  • Possibilité d'échantillonnage de toutes les couches ou d'échantillonnage ciblé
  • Fabrication en salles propres
  • Stérilisation par rayons gamma (en option)
  • Risque de contamination croisée entièrement éliminé
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité