L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Échantillonneurs à usage unique, DispoPicker
Fournisseur: BURKLE
5393-5540 5393-5541 5393-5550 5393-5551
300-0259EA 184 EUR InStock
300-0259 300-0260 300-0261 300-0262
Échantillonneurs à usage unique, DispoPicker
Échantillonneurs Échantillonneurs à usage unique
Le DispoPicker s'utilise pour l'échantillonnage de poudres et de matériaux en vrac à grains fins. Grâce à la pointe fermée, l'échantillon ne peut se déverser.
  • Fabrication en salles propres
  • Stérilisation par rayons gamma (en option)
  • Plus de risque de contamination croisée
Convient pour des échantillonnages transversaux.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité