Chlorophosphonazo indicator solution for hardness determination
Fournisseur: Hach
2589599 2589549
HACH2589599EA 401 EUR InStock
HACH2589599 HACH2589549
Chlorophosphonazo indicator solution for hardness determination
Kits de tests environnementaux
For the determination of ultra low range hardness by chlorophosphonazo method. Ideal for use with Pour-Thru cell. Requires CDTA reagent.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité