L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Échantillonneurs à usage unique, DispoLance
Fournisseur: BURKLE
5393-5560 5393-5561 5393-5570 5393-5571
300-0263EA 189 EUR InStock
300-0263 300-0264 300-0265 300-0266
Échantillonneurs à usage unique, DispoLance
Échantillonneurs Échantillonneurs à usage unique
The DispoLance samplers can be used for taking large and small sample quantities quickly and easily, directly from bags.
  • Fabrication en salles propres
  • Stérilisation par rayons gamma (en option)
  • Risque de contamination croisée entièrement éliminé
Ils conviennent aux poudres fluides et aux granulés à petits grains.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité