Échantillonneurs à usage unique, TargetDispo
Fournisseur: BURKLE
5393-4460 5393-4461 5393-4470 5393-4471
300-0249EA 347 EUR InStock
300-0249 300-0250 300-0251 300-0252
Échantillonneurs à usage unique, TargetDispo
Échantillonneurs Échantillonneurs à usage unique
L'échantillonneur TargetDispo à usage unique permet de prélever un échantillon ciblé à une position prédéterminée avec précision dans le matériau. L'échantillonneur est fermé pendant qu'il perce la poudre ou les granulés. Lorsqu'il atteint le point de retrait de l'échantillon, il s'ouvre et se referme. C'est ainsi que vous pouvez garantir un échantillonnage ciblé précis.
  • Vidange facile via une ouverture (14 mm de Ø) dans la poignée
  • Fabriqué en salle propre
  • En option : stérilisation par rayons gamma
  • Risque de contamination croisée entièrement éliminé
  • Diamètre : 25 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité