VWR® Combinaisons résistantes aux produits chimiques
Fournisseur: VWR Collection
113-8379EA 166 EUR InStock
113-8379 113-8383 113-8384 113-8380 113-8381 113-8382
VWR® Combinaisons résistantes aux produits chimiques
Vêtements à usage unique
Cette combinaison robuste mais légère est fabriquée à partir d'un tissu optimisé en PE non tissé. Son toucher plus doux et sa structure ouverte offrent néanmoins une protection adéquate de type 5 et 6 et restent perméables à l'air et à la vapeur d'eau.
  • Capuche en deux parties, fermeture à glissière avec rabat
  • Poignets, chevilles, visage et taille élastiqués (dans les coutures)
  • Traitement antistatique (EN 1149-1) à l'extérieur
  • Coutures externes piquées en jaune pour l'identification visuelle et la différenciation
  • Protection contre la contamination radioactive (EN 1073-2 )
Couleur: Blanc
Poids inférieur à 180 g
Certifications: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010. EN 13034:2005 + A1:2009. EN 1149-5:2008. EN 1073-2:2002. Type 5/6, Cat. III.
Conditionnement: 25 vêtements emballés individuellement dans un emballage plastique.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité