L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Gants industriels, uvex phynomic C3
Fournisseur: UVEX
6008006 6008007 6008008 6008009 6008010 6008011
112-4942EA 172 EUR InStock
112-4942 112-4943 112-4944 112-4945 112-4946 112-4947
Gants industriels, uvex phynomic C3
Gants
Le gant de sécurité polyvalent phynomic C3 est ultra léger (niveau de coupure 3). Les sous-gants en polyamide/élasthanne/PE-HD/verre sont dotés d'un revêtement en mousse aqua-polymère sur la paume et les bouts des doigts.
  • Revêtement en mousse extrêmement souple, bonne préhension, aucune trace sur les surfaces sensibles
  • Excellente dextérité
  • Excellente respirabilité
  • Sans accélérateur, adaptés aux personnes allergiques
Pour l'assemblage et le travail de précision. Utilisation dans des environnements secs et légèrement humides.
Certifications: EN 3More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité