Kits de tests, chlore, Spectroquant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.00597.0001 1.00598.0001 1.00598.0002 1.00599.0001 1.00602.0001 1.00602.0002 1.00595.0001 1.00086.0001 1.00087.0001 1.00088.0001
1.00597.0001EA 124 EUR InStock
1.00597.0001 1.00598.0001 1.00598.0002 1.00599.0001 1.00602.0001 1.00602.0002 1.00595.0001 1.00086.0001 1.00087.0001 1.00088.0001
Kits de tests, chlore, Spectroquant®, Supelco®
Kits de tests environnementaux
All Spectroquant® test kits can be used with the Prove range of spectrophotometers and Nova 60/60A instruments. Tests can be used not only on photometers and spectrophotometer from Merck, but also on photometers and spectrophotometers from other suppliers (programming details available on request). Spectroquant® cell test kits.
  • Very user friendly, validated methods
  • All the necessary reagents for the analysis are contained in the cells for most the test parameters
  • Packaging design protects the cells from fluctuation of temperature and moisture during storage and transport
  • The barcode on the cells ensures the correct method of analysis is chosen - eliminating mistakes and reducing set-up times
Kits de test de réactifs Spectroquant®
- Mélanges de réactifs très stables et prêts à l'emploi dans une conception conviviale
- Sélection libre du format de cellule approprié en fonction de la plage de mesure
- Longue durée de conservation (jusqu'à 3 ans) et stockage à température ambiante
- Sélection automatique de la méthode appropriée avec l'aide de l'identification par codes-barres AutoSelector
Remarque : la plage mentionnée dans le tableau ci-dessous se réfère aux instruments Prove et Nova. Pour certains kits de test, la plage de mesure disponible pour les instruments Spectroquant® Multy et Move 100 peut être réduite.
*4 Les réactifs pour tests sans chlore sont le réactif Cl₂-1 1.00086.0001 et le réactif Cl₂-2 1.00087.0001, avec cellule vide et accessoires 1.00089.0001
Les réactifs pour le chlore total sont le réactif Cl₂-1 1.00086.0001, le réactif Cl₂-2 1.00087.0001 et le réactif Cl₂-3 1.00088.0001, avec cellule vide et accessoires 1.00089.0001
*7 Cette méthode est officiellement reconnue par l'USEPA comme une méthode alternative pour l'analyse des éléments suivants :
*7-1 eau usée
*7-2 eau potable
*7-3 respectivement eau potable et eau usée
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité