Pipette holders
Fournisseur: Vitrex Medical A/S
140413 140313
MODU140413EA 149 EUR InStock
MODU140413 MODU140313
Pipette holders
Pipettes Capillaires pour hématocrites
These pipette holders are designed for use with micro pipettes (end-to-end) and capillary tubes.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité