Storage vials
Fournisseur: SAVILLEX
200-003-20 200-007-20 200-015-20 200-030-12
SAVI200-003-20EA 15.9 EUR InStock
SAVI200-003-20 SAVI200-007-20 SAVI200-015-20 SAVI200-030-12
Storage vials
Fioles
PFA vials with round or conical interior.
  • Ideal for storage and digestion in geochemistry
  • Flat base for maximum heating efficiency
  • Square exterior vials with hex closures have higher pressure rating
Informations de commande: Closures can be ordered separately. Modifications may be available on request.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité