Wastewater inorganics quality control standard
Fournisseur: Hach Lange
HACH2833249EA 159 EUR InStock
HACH2833249 HACH2833149
Wastewater inorganics quality control standard
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
These mixed standards are ready to use, no dilutions are required. They contain ammonia nitrogen, nitrate nitrogen, COD, phosphate, sulphate and TOC.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité