Multimètres portables, MultiLine® Multi 3510 IDS
Fournisseur: WTW
2FD350 2FD351 2FD353 2FD354 2FD35U
662-2135EA 1150 EUR InStock
662-2135 662-2136 662-2137 662-2138 662-2139
Multimètres portables, MultiLine® Multi 3510 IDS
Compteurs électrochimiques pH-mètres et multi-paramètres
Ce multimètre portable et compact permet de mesurer le pH, la conductivité et l'oxygène dissous avec des capteurs numériques intelligents (IDS). Il dispose d'un canal de mesure universel pour tous les paramètres. Grâce à sa conception robuste et étanche, il est idéal pour des mesures sur le terrain et en laboratoire.
  • Des menus bien positionnés viennent faciliter et sécuriser le fonctionnement
  • Le logiciel MultiLab® Importer permet l'acquisition de données via Excel®
  • Fonction QSC permettant d'optimiser le suivi de la qualité des capteurs
  • Des enregistrements d'étalonnage et des informations supplémentaires sont stockés dans le capteur
  • Sans fil pour des modules sans fil IDS
  • Disponibles sous forme de kits avec des capteurs et des accessoires
Information de livraison: un appareil de mesure seul (sans électrodes) est fourni avec le boîtier, le logiciel MultiLab® Importer, des piles, un câble USB et petit manuel d'utilisation. Les kits (sauf le kit U) comprennent des capteurs en plus.
Contenu du kit U : appareil de mesure, étui, manuel d'instructions, socle, bécher, tampon 4 et 7, KCI 3 mol/l, étalon de conductivité, CD-ROM, pilote USB, piles rechargeables, câble USB, bloc d'alimentation, renforcement SM Pro.
Remarque : un module sans fil est nécessaire pour utiliser des électrodes sans fil. Ce module n'est pas fourni ; à commander séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité