Anti-CD55 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 561CT4.2.3]
Fournisseur: Abgent
ABGEAM2092BEA 348 EUR InStock
ABGEAM2092B
Anti-CD55 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 561CT4.2.3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD55
Clonality: Monoclonal
Clone: 561CT4.2.3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité