Anti-KIT Mouse Monoclonal Antibody [clone: 566CT8.5.4]
Fournisseur: Abgent
ABGEAM2137BEA 348 EUR InStock
ABGEAM2137B
Anti-KIT Mouse Monoclonal Antibody [clone: 566CT8.5.4]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KIT
Clonality: Monoclonal
Clone: 566CT8.5.4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité