Anti-MGMT Mouse Monoclonal Antibody [clone: 888CT22.2.4]
Fournisseur: Abgent
ABGEAM2217BEA 348 EUR InStock
ABGEAM2217B
Anti-MGMT Mouse Monoclonal Antibody [clone: 888CT22.2.4]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MGMT
Clonality: Monoclonal
Clone: 888CT22.2.4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité