Anti-NFKB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1298CT792.105.117.133]
Fournisseur: Abgent
ABGEAM2254AEA 348 EUR InStock
ABGEAM2254A
Anti-NFKB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1298CT792.105.117.133]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NFKB1
Clonality: Monoclonal
Clone: 1298CT792.105.117.133
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité