Anti-CDK5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1321CT281.130.129]
Fournisseur: Abgent
ABGEAM8417BEA 348 EUR InStock
ABGEAM8417B
Anti-CDK5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1321CT281.130.129]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CDK5
Clonality: Monoclonal
Clone: 1321CT281.130.129
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité