Anti-ESR2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 555CT18.5.5]
Fournisseur: Abgent
ABGEAM2112BEA 348 EUR InStock
ABGEAM2112B
Anti-ESR2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 555CT18.5.5]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ESR2
Clonality: Monoclonal
Clone: 555CT18.5.5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité