Metals quality control standard for drinking water
Fournisseur: Hach
2833649 2833749
HACH2833649EA 63.7 EUR InStock
HACH2833649 HACH2833749
Metals quality control standard for drinking water
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
These mixed standards are ready to use with no dilutions required. It include standards for determination of copper, iron and manganese.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité