VWR®, Powder packs for determination of chlorine, reagents for photometers
Fournisseur: VWR Chemicals
85601.620EA 36.1 EUR InStock
85601.620 85601.680 85602.620 85602.680 85603.620 85603.680 85604.620 85604.680
VWR®, Powder packs for determination of chlorine, reagents for photometers
Kits de tests environnementaux
Les réactifs en sachet de poudre VWR® sont conçus pour être utilisés avec tous les instruments portatifs ou de paillasse Hach® d'une capacité de cellule de 16 mm . Aucun étalonnage n'est nécessaire : ils peuvent être utilisés avec les paramètres d'étalonnage de l'instrument Hach®, leur manipulation étant identique à celle des réactifs Hach®. Les sachets, scellés individuellement dans de l'aluminium, ne sont pas altérés par les conditions ambiantes et contiennent des doses pré-mesurées de réactifs en poudre pour une utilisation précise et pratique et une grande solubilité.
  • Précision
  • Rapides et pratiques grâce à une meilleure dissolution par rapport à celle des comprimés et à une longue durée de conservation
  • Aucun étalonnage nécessaire
  • Manipulation identique à celle des réactifs Hach® correspondants
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité