Anti-NDRG1 Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: Everest Biotechnology
EVBIEB05707-BEA 325.5 EUR InStock
EVBIEB05707-B
Anti-NDRG1 Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Western Blot: Approx 48kDa band observed in Human Kidney lysates (calculated MW of 42.8kDa according to NP_006087.2). See non-biotinylated parental product's datasheet for further QC data. Recommended concentration: 2-4µg/ml.
Type: Primary
Antigen: NDRG1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité