Anti-FOXA2 Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: Everest Biotechnology
EVBIEB06000-BEA 325.5 EUR InStock
EVBIEB06000-B
Anti-FOXA2 Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Western Blot: Approx 60kDa band observed in Rat Lung lysates (calculated MW of 48.3kDa according to Human NP_710141.1 and 48.5kDa according to Rat NP_036875.1). The observed molecular weight corresponds to earlier findings in literature (Wang et al, J Bi
Type: Primary
Antigen: FOXA2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité