Anti-KPNA2 Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: Everest Biotechnology
EVBIEB06233-BEA 325.5 EUR InStock
EVBIEB06233-B
Anti-KPNA2 Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Western Blot: Approx 55kDa band observed in lysates of cell line HeLa (calculated MW of 57.9kDa according to NP_002257.1). See non-biotinylated parental product's datasheet for further QC data. Recommended concentration: 0.1-0.3µg/ml.
Type: Primary
Antigen: KPNA2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité