Anti-FOXP3 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotechnology
EVBIEB07034EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB07034
Anti-FOXP3 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Western Blot: Not yet tested. At this stage we are dependent on researchers in the field for further characterization of this product. Therefore we cannot recommend an optimal concentration and the antibody is an aspiring product.
Type: Primary
Antigen: FOXP3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité