Anti-ITGB1 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotechnology
EVBIEB08199EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB08199
Anti-ITGB1 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Western Blot: Approx 150kDa band observed in Human Gastrointestinal cancer and Gall Bladder cancer lysates (calculated MW of 88.4kDa according to 596867.1). Recommended concentration: 0.3-1µg/ml.
Type: Primary
Antigen: ITGB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité