Anti-ALDH3A2 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotechnology
EVBIEB10131EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB10131
Anti-ALDH3A2 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ALDH3A2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Dog, Bovine
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité