Anti-NNMT Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotechnology
EVBIEB12577EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB12577
Anti-NNMT Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Western Blot: Approx 28kDa band observed in lysates of cell line HeLa (calculated MW of 29..6kDa according to NP_006160.1). Recommended concentration: 0.3-1µg/ml.
Type: Primary
Antigen: NNMT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité