VWR® CHEMI only, Système d'imagerie par chemiluminescence
Fournisseur: VWR
VWR®
730-1471EA 15610 EUR InStock
730-1471
VWR® CHEMI only, Système d'imagerie par chemiluminescence
Systèmes de photodocumentation
Le système VWR® CHEMI only est dédié à l'imagerie par chemiluminescence. Le système est conçu pour une performance élevée et l'automatisation. Il est doté d'une caméra CCD quantique à rendement élevé de nouvelle génération pour plus de précision. Grâce à sa configuration ultra simple, il suffit d'un simple clic pour acquérir automatiquement une qualité d'image de tout transfert Western.
  • Configuré pour une précision optimale afin d'acquérir la moindre bande sur une tache
  • Caméra quantique à rendement élevé (73% @ 425 nm) très sensible à un éclairage de faible intensité
  • Encombrement réduit pour un gain de place sur la paillasse
Information de livraison: Fourni avec une caméra CCD 12/16 bits de 4 mégapixels, le logiciel d'acquisition d'images VWR® et 2 copies du logiciel d'analyse de la documentation sur gel VWR®.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité