Standards for the ammonia and monochloramine analyser, APA6000
Fournisseur: Hach
2776653 2776753
HACH2776653EA 111 EUR InStock
HACH2776653 HACH2776753
Standards for the ammonia and monochloramine analyser, APA6000
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
These are used as part of the standard kit for both APA 6000 ammonia and ammonia/monochloramine analyser instruments.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité