Bis(acetonitrile)palladium(II) dichloride (40,5% Pd)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Bis(acetonitrile)-palladium(II) chloride, Palladium(II) chloride diacetonitrile complex, Dichlorobis(acetonitrile)palladium(II)
10002.03 10002.06
10002.03EA 152 EUR InStock
10002.03 10002.06
Bis(acetonitrile)palladium(II) dichloride (40,5% Pd)
Bis(acetonitrile)palladium(II) dichloride
CAS No.: 14592-56-4 Molecular Formula: PdCl2(CH3CN)2 Formula Weight: 259.41 Physical Form: Powder Odour: Odourless Solubility: Soluble in acetonitrile, acetone, chloroform UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD00013122
Applications: Olefin isomerization, preparation of acetals and hemiacetal esters
Formule: C₄H₆Cl₂N₂Pd
MW: 259,43 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013122
Numéro CAS: 14592-56-4
EINECS: 238-637-3
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité