Carbonylhydridotris(triphenylphosphine)rhodium(I) (≥10,0% Rh)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Tris(triphenylphosphine)rhodium(I) Carbonyl Hydride, Carbonyltris(triphenylphosphine)rhodium(I) Hydride, Hydridocarbonyltris(triphenylphosphine)rhodium(I)
10016.03 10016.06 10016.77
10016.03EA 327 EUR InStock
10016.03 10016.06 10016.77
Carbonylhydridotris(triphenylphosphine)rhodium(I) (≥10,0% Rh)
Carbonylhydridotris(triphenylphosphine)rhodium(I)
CAS No.: 17185-29-4 Molecular Formula: C55H46OP3Rh Formula Weight: 918.80 Physical Form: Powder Density: 1.33 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Yellow Odour: Odourless Melting Point: 138° dec Solubility: Soluble in hydrocarbons (e.g. benzene and toluene) with dissociation of phosphine ligands MDL No.: MFCD00151644
Applications: Hydrogenation, hydrosilation, isomerization, carbonylation, hydroformylation, oxidation
Formule: C₅₅H₄₆OP₃Rh
MW: 918,80 g/mol
Point de fusion: 138 °C (dec.)
Densité: 1.33
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151644
Numéro CAS: 17185-29-4
EINECS: 241-230-3
Merck Index: 14,9758
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité