Sodium 40% dispersion dans l'huile , 99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
10340.30 10340.56
10340.30EA 164 EUR InStock
10340.30 10340.56
Sodium 40% dispersion dans l'huile , 99% (base métaux)
Sodium
Purity: 99+% CAS No.: 7440-23-5 Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: White to off-white UN No.: UN1391 MDL No.: MFCD00085307
Formule: Na
MW: 22,99 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085307
Numéro CAS: 7440-23-5
EINECS: 231-132-9
ONU: 1391
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité