Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis(3-aminopropyl)phenylphosphine

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

10427.09EA 481 EUR InStock
10427.09
Bis(3-aminopropyl)phenylphosphine
Bis(3-aminopropyl)phenylphosphine


Formule: (H₂NC₃H₆)₂P(C₆H₅)
MW: 224,29 g/mol
Point d'ébullition: 144 °C (1 mmHg)
Densité: 1,03
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014834
Numéro CAS: 6775-01-5
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité