Norbornadiene rhodium(I) chloride dimer (≥44% Rh)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
10467.02 10467.03
10467.02EA 654 EUR InStock
10467.02 10467.03
Norbornadiene rhodium(I) chloride dimer (≥44% Rh)
Norbornadiene rhodium(I) chloride dimer
CAS No.: 12257-42-0 Molecular Formula: C14H16Cl2Rh2 Formula Weight: 461.01 Physical Form: Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00198060
Formule: C₁₄H₁₆Cl₂Rh₂
MW: 460,99 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00198060
Numéro CAS: 12257-42-0
EINECS: 235-510-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité