Dichloro(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II), polymer
Fournisseur: Thermo Scientific
10494.03 10494.06
10494.03EA 125 EUR InStock
10494.03 10494.06
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II), polymer
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II), polymer
CAS No.: 50982-12-2 Molecular Formula: [RuCl2(C8H12)]n Physical Form: Powder Appearance: Brown to black Melting Point: 200° dec. MDL No.: MFCD00171304
Formule: [RuCl₂(C₈H₁₂)]n
MW: 280,1569 g/mol
Point de fusion: 200 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00171304
Numéro CAS: 50982-12-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité