Dichloro(ethylenediamine)palladium(II) (44,8% Pd)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
10496.03EA 188 EUR InStock
10496.03 10496.06
Dichloro(ethylenediamine)palladium(II) (44,8% Pd)
Dichloro(ethylenediamine)palladium(II)
Formule: PdCl₂(H₂NCH₂CH₂NH₂)
MW: 237,41 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044991
Numéro CAS: 15020-99-2
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité