Dichloro(ethylenediamine)platinum(II) (≥59,7% Pt)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
10497.01EA 106 EUR InStock
10497.01 10497.03
Dichloro(ethylenediamine)platinum(II) (≥59,7% Pt)
Dichloro(ethylenediamine)platinum(II)
Formule: C₂H₈Cl₂N₂Pt
MW: 326,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000011
Numéro CAS: 14096-51-6
EINECS: 237-943-4
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité