Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium tetracyanopalladate(II) hydrate

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

10535.03EA 214 EUR InStock
10535.03
Potassium tetracyanopalladate(II) hydrate
Potassium tetracyanopalladate(II) hydrate


Formule: K₂[Pd(CN)₄]·xH₂O
MW: 288,689 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150431
Numéro CAS: 14516-46-2
EINECS: 238-520-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité