Tetraammineplatinum(II) chloride monohydrate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Tetraammineplatinum (II) chloride hydrate
10544.03 10544.06
10544.03EA 209 EUR InStock
10544.03 10544.06
Tetraammineplatinum(II) chloride monohydrate ≥98%
Tetraammineplatinum(II) chloride monohydrate
CAS No.: 13933-33-0 Molecular Formula: Pt(NH3)4Cl2.H2O Formula Weight: 352.13 (334.11anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.74 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White to cream Melting Point: 250° dec. MDL No.: MFCD00149947
Formule: Cl₂H₁₄N₄OPt
MW: 352,123 g/mol
Point de fusion: 250 °C (dec.)
Densité: 2.74
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149947
Numéro CAS: 13933-33-0
EINECS: 237-706-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité