Tetracarbonyldi-µ-chlorodirhodium(I) (50,1 - 52,9% Rh)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
10547.03EA 743 EUR InStock
10547.03 10547.01
Tetracarbonyldi-µ-chlorodirhodium(I) (50,1 - 52,9% Rh)
Tetracarbonyldi-µ-chlorodirhodium(I)
Formule: C₄Cl₂O₄Rh₂
MW: 388,76 g/mol
Point de fusion: 121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00135610
Numéro CAS: 14523-22-9
EINECS: 238-540-6
Merck Index: 14,8187
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité