Tris(ethylenediamine)rhodium(III) chloride trihydrate (23,2% Rh)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
10553.02 10553.03
10553.02EA 387 EUR InStock
10553.02 10553.03
Tris(ethylenediamine)rhodium(III) chloride trihydrate (23,2% Rh)
Tris(ethylenediamine)rhodium(III) chloride trihydrate
CAS No.: 15004-86-1 Molecular Formula: C6H24Cl3N6Rh.3H2O Formula Weight: 443.61 (389.56anhy) Physical Form: Crystalline/Fused lump, crystals fuse over time Appearance: White Melting Point: 280° dec. MDL No.: MFCD00149661
Formule: C₆H₃₀Cl₃N₆O₃Rh
MW: 443,601 g/mol
Point de fusion: 280 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149661
Numéro CAS: 15004-86-1
EINECS: 237-846-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité